Principaux documents
AMBH303C42BB
Ambeed, Inc.
4-Chloro-6-iodoquinoline-3-carbonitrile
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
314.51
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
4-chloro-6-iodo-3-quinolinecarbonitrile
Inchi Code
1S/C10H4ClIN2/c11-10-6(4-13)5-14-9-2-1-7(12)3-8(9)10/h1-3,5H
Clé InChI
XNFXSSJHMYBWJY-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/214483-20-2.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements