Principaux documents
AMBH303C4266
Ambeed, Inc.
2-(3,5-Difluorophenyl)propan-2-amine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
171.19
Numéro MDL:
Iupac Name
2-(3,5-difluorophenyl)-2-propanamine
Inchi Code
1S/C9H11F2N/c1-9(2,12)6-3-7(10)5-8(11)4-6/h3-5H,12H2,1-2H3
Clé InChI
OPFPWVYVDSZPFB-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/130416-51-2.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/130416-51-2.html