Principaux documents
AMBH2D702D8A
Ambeed, Inc.
4-Oxocyclohexanecarbaldehyde
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
126.16
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
4-oxocyclohexanecarbaldehyde
Inchi Code
1S/C7H10O2/c8-5-6-1-3-7(9)4-2-6/h5-6H,1-4H2
Clé InChI
SFNKUFOBKQJUEB-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Inert atmosphere,Store in freezer, under -20C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/96184-81-5.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements