Principaux documents
AMBH2D702914
Ambeed, Inc.
4-Methoxynicotinonitrile
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
134.14
Numéro MDL:
Iupac Name
4-methoxynicotinonitrile
Inchi Code
1S/C7H6N2O/c1-10-7-2-3-9-5-6(7)4-8/h2-3,5H,1H3
Clé InChI
RTVZZFXJASCNCE-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/74133-20-3.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements