Principaux documents
AMBH2D702813
Ambeed, Inc.
5-Hydroxy-4-methylfuran-2(5H)-one
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
114.1
Numéro MDL:
Iupac Name
5-hydroxy-4-methyl-2(5H)-furanone
Inchi Code
1S/C5H6O3/c1-3-2-4(6)8-5(3)7/h2,5,7H,1H3
Clé InChI
XRNPHZPFAWLRNJ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Sealed in dry,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or Semi-solid or liquid or lump
Product Link
https://www.ambeed.com/products/40834-42-2.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements