Principaux documents
AMBH2D702788
Ambeed, Inc.
4-Bromobenzo[b]thiophene
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
213.1
Numéro MDL:
Iupac Name
4-bromo-1-benzothiophene
Inchi Code
1S/C8H5BrS/c9-7-2-1-3-8-6(7)4-5-10-8/h1-5H
Clé InChI
QPBSEYFVZDMBFW-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Keep in dark place,Sealed in dry,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/5118-13-8.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements