Principaux documents
AMBH2D7026D1
Ambeed, Inc.
1-(4-Amino-3-chloro-5-(trifluoromethyl)phenyl)ethanone
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
237.61
Numéro MDL:
Iupac Name
1-[4-amino-3-chloro-5-(trifluoromethyl)phenyl]ethanone
Inchi Code
1S/C9H7ClF3NO/c1-4(15)5-2-6(9(11,12)13)8(14)7(10)3-5/h2-3H,14H2,1H3
Clé InChI
GVPVKKWXJXESIC-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/97760-76-4.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements