Principaux documents
AMBH2D7025C3
Ambeed, Inc.
Methyl 4-(5-formylfuran-2-yl)benzoate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
230.22
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
methyl 4-(5-formyl-2-furyl)benzoate
Inchi Code
1S/C13H10O4/c1-16-13(15)10-4-2-9(3-5-10)12-7-6-11(8-14)17-12/h2-8H,1H3
Clé InChI
JHCPIIVQUDGETN-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/53355-29-6.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements