Principaux documents
AMBH2D701D4C
Ambeed, Inc.
3-Oxo-2,3-dihydropyridazine-4-carboxylic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
140.1
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
3-hydroxy-4-pyridazinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C5H4N2O3/c8-4-3(5(9)10)1-2-6-7-4/h1-2H,(H,7,8)(H,9,10)
Clé InChI
AZNSKHLQNCKBHC-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/54404-06-7.html
Synonym
3-Hydroxypyridazine-4-carboxylic acid
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/54404-06-7.html