Principaux documents
AMBH2D701D4B
Ambeed, Inc.
tert-Butyl 3-oxo-1-oxa-8-azaspiro[4.5]decane-8-carboxylate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
255.31
Numéro MDL:
Iupac Name
tert-butyl 3-oxo-1-oxa-8-azaspiro[4.5]decane-8-carboxylate
Inchi Code
1S/C13H21NO4/c1-12(2,3)18-11(16)14-6-4-13(5-7-14)8-10(15)9-17-13/h4-9H2,1-3H3
Clé InChI
XDSCHYPLQWGQRC-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Sealed in dry,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/954236-44-3.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements