Principaux documents
AMBH2D701D24
Ambeed, Inc.
3-Methyl-5-phenylisoxazole-4-carboxylic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
203.2
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
3-methyl-5-phenyl-4-isoxazolecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C11H9NO3/c1-7-9(11(13)14)10(15-12-7)8-5-3-2-4-6-8/h2-6H,1H3,(H,13,14)
Clé InChI
GLNQCTGGLIXRRJ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/17153-21-8.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements