Principaux documents
AMBH2D701CF4
Ambeed, Inc.
3-Methoxy-4-(oxazol-5-yl)aniline
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
190.2
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Iupac Name
3-methoxy-4-(1,3-oxazol-5-yl)phenylamine
Inchi Code
1S/C10H10N2O2/c1-13-9-4-7(11)2-3-8(9)10-5-12-6-14-10/h2-6H,11H2,1H3
Clé InChI
KYCMMXMEXWSPCV-UHFFFAOYSA-N
Comparer avec des articles similaires
Voir la comparaison complète
Montrer les différences
1 of 4
Cet article
HPA031369HPA043359HPA038600
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Gene Information
human ... CPNE3(8895)
Gene Information
human ... CPNE5(57699)
Gene Information
human ... CPNE7(27132)
Gene Information
human ... CPNE8(144402)
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Température de stockage
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/198821-79-3.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/198821-79-3.html