Principaux documents
AMBH2D701CF2
Ambeed, Inc.
2-Ethyl-3-methoxybenzoic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
180.2
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
2-ethyl-3-methoxybenzoic acid
Inchi Code
1S/C10H12O3/c1-3-7-8(10(11)12)5-4-6-9(7)13-2/h4-6H,3H2,1-2H3,(H,11,12)
Clé InChI
RXCOEMMGBRUEEG-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/57598-51-3.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements