Principaux documents
AMBH2D701C5B
Ambeed, Inc.
(1H-Indol-4-yl)boronic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
160.97
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
1H-indol-4-ylboronic acid
Inchi Code
1S/C8H8BNO2/c11-9(12)7-2-1-3-8-6(7)4-5-10-8/h1-5,10-12H
Clé InChI
USJUQEVUEBCLLR-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Keep in dark place,Inert atmosphere,Store in freezer, under -20C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/220465-43-0.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements