Principaux documents
AMBH2D701101
Ambeed, Inc.
2-Amino-5-fluoro-6-methylpyridine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
126.13
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
5-fluoro-6-methyl-2-pyridinamine
Inchi Code
1S/C6H7FN2/c1-4-5(7)2-3-6(8)9-4/h2-3H,1H3,(H2,8,9)
Clé InChI
WMGRXNKQEVOVET-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
96%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/110919-71-6.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements