Principaux documents
AMBH2D70108D
Ambeed, Inc.
2-Methylpyridine-3,4-diamine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
123.16
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
2-methyl-3,4-pyridinediamine
Inchi Code
1S/C6H9N3/c1-4-6(8)5(7)2-3-9-4/h2-3H,8H2,1H3,(H2,7,9)
Clé InChI
CXCMHIHWZCWXQU-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/15931-19-8.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements