Principaux documents
AMBH2D700FFA
Ambeed, Inc.
5-Bromo-4-chloro-6-(5-fluorofuran-2-yl)thieno[2,3-d]pyrimidine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
333.57
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
5-bromo-4-chloro-6-(5-fluorofuran-2-yl)thieno[2,3-d]pyrimidine
Inchi Code
1S/C10H3BrClFN2OS/c11-7-6-9(12)14-3-15-10(6)17-8(7)4-1-2-5(13)16-4/h1-3H
Clé InChI
OEBAPNYAYMNZBF-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
85%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1799610-97-1.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements