Principaux documents
AMBH2D700FD9
Ambeed, Inc.
4-Bromo-3,5-dimethylbenzaldehyde
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
213.07
Numéro MDL:
Iupac Name
4-bromo-3,5-dimethylbenzaldehyde
Inchi Code
1S/C9H9BrO/c1-6-3-8(5-11)4-7(2)9(6)10/h3-5H,1-2H3
Clé InChI
USONNBCBJMNJIU-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or semi-solid or liquid or lump
Product Link
https://www.ambeed.com/products/400822-47-1.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements