Documents
AMBH2D700EE4
Ambeed, Inc.
(6-Methyl-5-(trifluoromethyl)pyridin-3-yl)boronic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
204.94
Numéro MDL:
Iupac Name
6-methyl-5-(trifluoromethyl)-3-pyridinylboronic acid
Inchi Code
1S/C7H7BF3NO2/c1-4-6(7(9,10)11)2-5(3-12-4)8(13)14/h2-3,13-14H,1H3
Clé InChI
BPTCKBBULUZEIR-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1889221-15-1.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1889221-15-1.html