Principaux documents
AMBH2D700ECC
Ambeed, Inc.
Isothiazol-5-amine hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
136.6
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Iupac Name
isothiazol-5-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C3H4N2S.ClH/c4-3-1-2-5-6-3;/h1-2H,4H2;1H
Clé InChI
GERDRWXVHHAXHV-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/92815-50-4.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/92815-50-4.html