Principaux documents
AMBH2D700E49
Ambeed, Inc.
2-Cyano-N-(4-(trifluoromethyl)phenyl)acetamide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
228.17
Numéro MDL:
Iupac Name
2-cyano-N-[4-(trifluoromethyl)phenyl]acetamide
Inchi Code
1S/C10H7F3N2O/c11-10(12,13)7-1-3-8(4-2-7)15-9(16)5-6-14/h1-4H,5H2,(H,15,16)
Clé InChI
JBNCFFDGYDZEEN-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/24522-30-3.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements