Principaux documents
AMBH2D700E3E
Ambeed, Inc.
2-Methoxy-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
204.15
Numéro MDL:
Iupac Name
2-methoxy-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Inchi Code
1S/C9H7F3O2/c1-14-8-3-2-7(9(10,11)12)4-6(8)5-13/h2-5H,1H3
Clé InChI
WFRURKYDETYZGF-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/146539-83-5.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements