AMBH2D700985
Ambeed, Inc.
Methyl 6-(bromomethyl)picolinate
About This Item
Iupac Name
methyl 6-(bromomethyl)-2-pyridinecarboxylate
Inchi Code
1S/C8H8BrNO2/c1-12-8(11)7-4-2-3-6(5-9)10-7/h2-4H,5H2,1H3
Clé InChI
GLLACFRFEBEMED-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/146462-25-1.html
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :