Principaux documents
AMBH2D700951
Ambeed, Inc.
2-Bromo-5-ethoxypyridine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
202.05
Numéro MDL:
Iupac Name
2-bromo-5-ethoxypyridine
Inchi Code
1S/C7H8BrNO/c1-2-10-6-3-4-7(8)9-5-6/h3-5H,2H2,1H3
Clé InChI
RXVSMILQHDQEDM-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/42834-01-5.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements