Principaux documents
AMBH2D700942
Ambeed, Inc.
2-Bromo-4-methylquinoline
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
222.08
Numéro MDL:
Iupac Name
2-bromo-4-methylquinoline
Inchi Code
1S/C10H8BrN/c1-7-6-10(11)12-9-5-3-2-4-8(7)9/h2-6H,1H3
Clé InChI
KZACHCSEYVSCEE-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/64658-04-4.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements