Principaux documents
AMBH2D70093B
Ambeed, Inc.
2-Bromo-4-iodo-1-methylbenzene
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
296.93
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
2-bromo-4-iodo-1-methylbenzene
Inchi Code
1S/C7H6BrI/c1-5-2-3-6(9)4-7(5)8/h2-4H,1H3
Clé InChI
ANRAKTDEUFLKDO-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Keep in dark place,Sealed in dry,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/26670-89-3.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements