Principaux documents
AMBH2D700729
Ambeed, Inc.
4,6-Dichloro-5-ethylpyrimidin-2-amine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
192.05
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
4,6-dichloro-5-ethyl-2-pyrimidinamine
Inchi Code
1S/C6H7Cl2N3/c1-2-3-4(7)10-6(9)11-5(3)8/h2H2,1H3,(H2,9,10,11)
Clé InChI
RFDSRYRJLQXWBR-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/6343-68-6.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements