Principaux documents
AMBH2D700679
Ambeed, Inc.
3-Aminopiperidine-2,6-dione hydrobromide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
209.04
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
3-aminopiperidine-2,6-dione hydrobromide
Inchi Code
1S/C5H8N2O2.BrH/c6-3-1-2-4(8)7-5(3)9;/h3H,1-2,6H2,(H,7,8,9);1H
Clé InChI
PWGRLXLAQOHQKX-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/90802-45-2.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements