Principaux documents
AMBH2D700672
Ambeed, Inc.
N,N'-(Hexane-1,6-diyl)bis(N-(2,2,6,6-tetramethylpiperidin-4-yl)formamide)
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
450.71
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
N,N'-(hexane-1,6-diyl)bis(N-(2,2,6,6-tetramethylpiperidin-4-yl)formamide)
Inchi Code
1S/C26H50N4O2/c1-23(2)15-21(16-24(3,4)27-23)29(19-31)13-11-9-10-12-14-30(20-32)22-17-25(5,6)28-26(7,8)18-22/h19-22,27-28H,9-18H2,1-8H3
Clé InChI
UONLDZHKYCFZRW-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/124172-53-8.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements