Principaux documents
AMBH2D7005F8
Ambeed, Inc.
Ethyl 2-sulfamoylbenzoate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
229.26
Numéro MDL:
Iupac Name
ethyl 2-(aminosulfonyl)benzoate
Inchi Code
1S/C9H11NO4S/c1-2-14-9(11)7-5-3-4-6-8(7)15(10,12)13/h3-6H,2H2,1H3,(H2,10,12,13)
Clé InChI
CYFKZTWSLPKROH-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/59777-72-9.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements