Principaux documents
AMBH2D7005E1
Ambeed, Inc.
(4-Dodecylphenyl)boronic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
290.25
Numéro MDL:
Iupac Name
(4-dodecylphenyl)boronic acid
Inchi Code
1S/C18H31BO2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-17-13-15-18(16-14-17)19(20)21/h13-16,20-21H,2-12H2,1H3
Clé InChI
KCHSXQBUASGIPS-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/206763-93-1.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements