Principaux documents
AMBH2D7004E1
Ambeed, Inc.
2-Chloro-N-(methylsulfonyl)acetamide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
171.6
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
N-(2-chloroacetyl)methanesulfonamide
Inchi Code
1S/C3H6ClNO3S/c1-9(7,8)5-3(6)2-4/h2H2,1H3,(H,5,6)
Clé InChI
BKLFBPWLPOUGTM-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Inert atmosphere,Store in freezer, under -20C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Shipped in cold pack
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/202658-88-6.html
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :