Key Documents
AMBH2D700374
Ambeed, Inc.
2,4-Dibromo-6-nitrophenol
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
296.9
Numéro MDL:
Iupac Name
2,4-dibromo-6-nitrophenol
Inchi Code
1S/C6H3Br2NO3/c7-3-1-4(8)6(10)5(2-3)9(11)12/h1-2,10H
Clé InChI
INIXUZNHFXUIMA-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/15969-09-2.html
Pictogrammes
CorrosionExclamation markEnvironment
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/15969-09-2.html