Principaux documents
AMBH2D700275
Ambeed, Inc.
2,3-Difluoro-4-hydroxybenzaldehyde
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
158.1
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
2,3-difluoro-4-hydroxybenzaldehyde
Inchi Code
1S/C7H4F2O2/c8-6-4(3-10)1-2-5(11)7(6)9/h1-3,11H
Clé InChI
KTGPDDPEVRJSFY-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/676500-39-3.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements