Principaux documents
AMBH2D6FFB6A
Ambeed, Inc.
1H,1'H-2,2'-Bipyrrole
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
132.16
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
1H,1'H-2,2'-bipyrrole
Inchi Code
1S/C8H8N2/c1-3-7(9-5-1)8-4-2-6-10-8/h1-6,9-10H
Clé InChI
ULUNQYODBKLBOE-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Keep in dark place,Sealed in dry,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/10087-64-6.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements