Principaux documents
AMBH2D6FF89F
Ambeed, Inc.
6-Bromo-2-methyl-3,4-dihydroisoquinolin-1(2H)-one
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
240.1
Numéro MDL:
Iupac Name
6-bromo-2-methyl-3,4-dihydro-1(2H)-isoquinolinone
Inchi Code
1S/C10H10BrNO/c1-12-5-4-7-6-8(11)2-3-9(7)10(12)13/h2-3,6H,4-5H2,1H3
Clé InChI
CXTSDEBVHHLITG-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/724422-42-8.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/724422-42-8.html