Principaux documents
AMBH2D6FF88E
Ambeed, Inc.
Sodium 3-((2-aminoethyl)amino)propanoate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
154.14
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
sodium 3-((2-aminoethyl)amino)propanoate
Inchi Code
1S/C5H12N2O2.Na/c6-2-4-7-3-1-5(8)9;/h7H,1-4,6H2,(H,8,9);/q;+1/p-1
Clé InChI
GRRYHLMTCTVDNC-UHFFFAOYSA-M
Température de stockage
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/84434-12-8.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements