Key Documents
AMBH2D6FF5AB
Ambeed, Inc.
Tamsulosin EP Impurity E
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
215.23
Numéro MDL:
Iupac Name
5-formyl-2-methoxybenzenesulfonamide
Inchi Code
1S/C8H9NO4S/c1-13-7-3-2-6(5-10)4-8(7)14(9,11)12/h2-5H,1H3,(H2,9,11,12)
Clé InChI
HZZZXVQYTQPBPF-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/105764-07-6.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/105764-07-6.html