Principaux documents
AMBH2D6FF147
Ambeed, Inc.
tert-Butyl 4-oxo-3-phenylpiperidine-1-carboxylate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
275.35
Numéro MDL:
Iupac Name
tert-butyl 4-oxo-3-phenyl-1-piperidinecarboxylate
Inchi Code
1S/C16H21NO3/c1-16(2,3)20-15(19)17-10-9-14(18)13(11-17)12-7-5-4-6-8-12/h4-8,13H,9-11H2,1-3H3
Clé InChI
SIZBVZFDWNCKJM-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/632352-56-8.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements