Principaux documents
AMBH2D6FF10F
Ambeed, Inc.
tert-Butyl (1-benzylpyrrolidin-3-yl)carbamate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
276.38
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
tert-butyl 1-benzyl-3-pyrrolidinylcarbamate
Inchi Code
1S/C16H24N2O2/c1-16(2,3)20-15(19)17-14-9-10-18(12-14)11-13-7-5-4-6-8-13/h4-8,14H,9-12H2,1-3H3,(H,17,19)
Clé InChI
PHOIDJGLYWEUEK-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/99735-30-5.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements