Principaux documents
AMBH2D6FF0A3
Ambeed, Inc.
4-Methoxy-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-amine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
192.14
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
4-methoxy-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinylamine
Inchi Code
1S/C7H7F3N2O/c1-13-5-2-6(11)12-3-4(5)7(8,9)10/h2-3H,1H3,(H2,11,12)
Clé InChI
SBLYITPOINEJHG-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1227571-99-4.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements