Principaux documents
AMBH2D6FDE11
Ambeed, Inc.
1-(4-Hydroxy-3,5-dimethoxyphenyl)propan-2-one
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
210.23
Numéro MDL:
Iupac Name
1-(4-hydroxy-3,5-dimethoxyphenyl)acetone
Inchi Code
1S/C11H14O4/c1-7(12)4-8-5-9(14-2)11(13)10(6-8)15-3/h5-6,13H,4H2,1-3H3
Clé InChI
JFWTZKQUFCDLNG-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/19037-58-2.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements