Principaux documents
AMBH2D6FDD0A
Ambeed, Inc.
2-Chloro-7-cyclopentyl-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine-6-carboxylic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
265.7
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
2-chloro-7-cyclopentyl-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine-6-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C12H12ClN3O2/c13-12-14-6-7-5-9(11(17)18)16(10(7)15-12)8-3-1-2-4-8/h5-6,8H,1-4H2,(H,17,18)
Clé InChI
LXCZVGKSFJMLRO-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1211443-58-1.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements