Principaux documents
AMBH2D6FD8BD
Ambeed, Inc.
(1-Methyl-1H-pyrazol-4-yl)methanol
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
112.13
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
(1-methyl-1H-pyrazol-4-yl)methanol
Inchi Code
1S/C5H8N2O/c1-7-3-5(4-8)2-6-7/h2-3,8H,4H2,1H3
Clé InChI
QSXREDPBMQKKAY-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Sealed in dry,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/112029-98-8.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements