Principaux documents
AMBH2D6FCA66
Ambeed, Inc.
Oxetane-2-carboxylic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
102.09
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
2-oxetanecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C4H6O3/c5-4(6)3-1-2-7-3/h3H,1-2H2,(H,5,6)
Clé InChI
ZKCXAZCRQJSFTQ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Sealed in dry,Store in freezer, under -20C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Shipped in cold pack
Physical Form
Solid or semi-solid or lump or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/864373-47-7.html
Pictogrammes
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/864373-47-7.html