Principaux documents
AMBH2D6FC990
Ambeed, Inc.
5-Chloro-2-methylpyridine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
127.57
Numéro MDL:
Iupac Name
5-chloro-2-methylpyridine
Inchi Code
1S/C6H6ClN/c1-5-2-3-6(7)4-8-5/h2-4H,1H3
Clé InChI
DEMKNLXJQNYAFY-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/72093-07-3.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements