Principaux documents
AMBH2D6FC712
Ambeed, Inc.
Di(piperidin-1-yl)methanethione
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
212.36
Numéro MDL:
Iupac Name
di(piperidin-1-yl)methanethione
Inchi Code
1S/C11H20N2S/c14-11(12-7-3-1-4-8-12)13-9-5-2-6-10-13/h1-10H2
Clé InChI
UOOSIBHMBCFJRY-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Sealed in dry,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1013-92-9.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements