Principaux documents
AMBH2D6FC6DF
Ambeed, Inc.
2-Chloro-6-(trifluoromethyl)nicotinamide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
224.57
Numéro MDL:
Iupac Name
2-chloro-6-(trifluoromethyl)nicotinamide
Inchi Code
1S/C7H4ClF3N2O/c8-5-3(6(12)14)1-2-4(13-5)7(9,10)11/h1-2H,(H2,12,14)
Clé InChI
JBTBDGVGPLLRLS-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/386704-05-8.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/386704-05-8.html