Principaux documents
AMBH2D6FBF2E
Ambeed, Inc.
3-((Dimethylamino)methyl)-4-hydroxy-5-methoxybenzaldehyde
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
209.24
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
3-[(dimethylamino)methyl]-4-hydroxy-5-methoxybenzaldehyde
Inchi Code
1S/C11H15NO3/c1-12(2)6-9-4-8(7-13)5-10(15-3)11(9)14/h4-5,7,14H,6H2,1-3H3
Clé InChI
VKEQLWUOIPAOPW-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/87743-10-0.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements