Principaux documents
AMBH2D6FBEFA
Ambeed, Inc.
5-Methoxy-1,2,3,4-tetrahydroquinoline hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
199.68
Numéro MDL:
Iupac Name
5-methoxy-1,2,3,4-tetrahydroquinoline hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H13NO.ClH/c1-12-10-6-2-5-9-8(10)4-3-7-11-9;/h2,5-6,11H,3-4,7H2,1H3;1H
Clé InChI
ZYPZRSQXPBLALH-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1073968-65-6.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements